Documentos Principais
W356511
Sigma-Aldrich
D-Dihydrocarvone, mixture of isomers
natural, 97%, FG
Sinônimo(s):
p-Menth-8-en-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número FEMA:
3565
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11703
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.128
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
caraway; spicy; herbaceous; ethereal; woody; minty
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
chave InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural occurence: Caraway seed, celery seed, dill, patchouli, spearmint, buchu and pepper
Aplicação
The dual, herbal-minty quality of this compound will add an interesting twist to mint flavors as well as to celery, caraway, dill and herbal flavors, especially intended for cough drops and oral care products. At very low levels, it will add depth to tropical flavors like lychee, guava, passion fruit and rambutan.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1%
Taste at 2-4ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 52-52 (2014)