37275
(+)-Dihydrocarvone
mixture of isomers
Sinônimo(s):
(2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanone
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +20±2°, neat
composição
n-(+)-dihydrocarvone, ~77%
iso-(+)-dihydrocarvone, ~20%
índice de refração
n20/D 1.471
densidade
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
chave InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of dispiro 1,2,4,5-tetraoxanes, which show potent anti-malarial activity.[4]
- Synthesis of an epoxylactone by oxidation, which can undergo copolymerization with ε-caprolactone to form cross-linked copolymers with shape memory properties.[2]
- Synthesis of α-Cyperone, a eudesmane type sesquiterpenoid compound with potent insecticidal activity.[5]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?