W348007
o-Cresol
≥99%
Sinônimo(s):
2-Methylphenol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
densidade de vapor
3.72 (vs air)
pressão de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 38.2 °C)
Ensaio
≥99%
forma
solid or liquid
temperatura de autoignição
1110 °F
Lim. expl.
1.47 %, 148 °F
condição de armazenamento
under inert gas
índice de refração
n20/D 1.541-1.550
pH
4.5 (25 g/L)
pb
191 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
densidade
1.048 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
musty; phenolic
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
chave InChI
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantitation of o-cresol in hydrolyzed human urine to assess toluene exposure.: This paper presents a method for quantifying o-cresol in human urine using advanced chromatography techniques, emphasizing its application in assessing exposure to toluene and other related compounds (Langlois et al., 2023).
Atenção
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges