36922
o-Cresol
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Methylphenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.72 (vs air)
pressão de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
1110 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
1.47 %, 148 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
191 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
chave InChI
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.