Documentos
W324110
Sigma-Aldrich
Trimetilamina
45 wt. % in H2O, FG
Sinônimo(s):
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3N
Número CAS:
Peso molecular:
59.11
Número FEMA:
3241
Beilstein:
956566
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
11.009
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
concentração
45 wt. % in H2O
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fishy; meaty; oily
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
chave InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-49.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-45 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4