Documentos Principais
8.41538
Sigma-Aldrich
1-Benzothiophene
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Benzothiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6S
Número CAS:
Peso molecular:
134.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-395-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.33 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
510 °C
potência
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
222 °C
pf
28-32 °C
temperatura de transição
flash point 91 °C
densidade
1.15 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
chave InChI
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup