Documentos Principais
W317713
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
greener alternative
mixture of cis and trans, natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
Selecione um tamanho
W317713-SAMPLE-K
R$ 464,00
25 G
R$ 1.143,00
100 G
R$ 3.714,00
1 KG
R$ 24.164,00
R$ 464,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W317713-SAMPLE-K
R$ 464,00
25 G
R$ 1.143,00
100 G
R$ 3.714,00
1 KG
R$ 24.164,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18OS
Número CAS:
Peso molecular:
186.31
Número FEMA:
3177
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.038
NACRES:
NA.21
R$ 464,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]20/D −21°, neat
composição
may contain trace Pulegone
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
berry; tropical; minty; fruity; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
p-Mentha-8-thiol-3-one is a volatile sulfur-containing flavor compound reported in buchu leaf oil.[1] It is generally used for its potent blackcurrant flavor.[2]
Aplicação
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thiol?ene (Click) Reaction as Efficient Tools for Terpene Modification.
Firdaus M.
Asian Journal of Organic Chemistry, 6(12), 1702?1714-1702?1714 (2017)
Study on development of a fresh peach flavor.
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781, 1570-1573 (2013)