Documentos Principais
W309101
Sigma-Aldrich
γ-Undecalactone
natural (US), ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Undecanoic γ-lactone, Aldehyde C14
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número FEMA:
3091
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.002
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
For R&D Use and/or Food Manufacturing only
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Geraniol natural, ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W250716
Geraniol
2-Phenylethanol ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
77861
2-Phenylethanol