11584
(−)-Terpinen-4-ol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-p-Menth-1-en-4-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D -25±6°, neat
pureza óptica
enantiomeric ratio: ~2:1
índice de refração
n20/D 1.479
densidade
0.934 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup