Documentos
616206
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-1,1,6,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D4H10O6
Peso molecular:
186.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
pf
98-100 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1D2,2D2
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JYJZJFCESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2