W296708
Pyroligneous acid
natural (US)
Sinônimo(s):
Wood vinegar
About This Item
Produtos recomendados
grau
natural (US)
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
índice de refração
n20/D 1.374 (lit.)
pb
99 °C (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
woody; smoky
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup