Documentos Principais
W267104
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylphenol
≥98%, FG
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-methylanisole, 2-Methoxy-p-cresol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, Creosol
Selecione um tamanho
100 G
R$ 370,00
W267104-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 1.656,00
10 KG
R$ 10.057,00
R$ 370,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 370,00
W267104-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 1.656,00
10 KG
R$ 10.057,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número FEMA:
2671
Beilstein:
1862340
Número CE:
Conselho da Europa nº:
175
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.007
NACRES:
NA.21
R$ 370,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
cor
colorless to light yellow
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
p.e.
221-222 °C (lit.)
pf
5 °C (lit.)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
clove; leathery; spicy; smoky; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Methoxy-4-methylphenol is one of the main volatile aroma compounds identified in wood smoke[1] and oak-aged wines.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 1.0-1.25 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Coffee, gruyere cheese, pork, beer, rum, bourbon whiskey, malt, sherry, cocoa, tea, mushroom, bourbon vanilla, green mate and jasmine flowers.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Stir bar sorptive extraction for the determination of volatile compounds in oak-aged wines.
Marin J, et al.
Journal of Chromatography A, 1098(1), 1-6 (2005)
N Ogata et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 77(3), 359-366 (1992-09-01)
Wood creosote, a mixture of guaiacol, creosol, and other related phenolic compounds, suppresses the spontaneous longitudinal phasic contractions of an isolated rat ileal segment. Thirty-two phenolic compounds were screened for this activity to identify the active substances in wood creosote.
N Ogata et al.
Pharmacology, 51(3), 195-204 (1995-09-01)
Wood creosote, principally a mixture of non-, alkyl- and/or alkoxy-substituted phenolic compounds, was orally administered to adult male volunteers to determine its metabolites and pharmacokinetic parameters. After a 133-mg single dose, its major constituents (i.e. phenol 15 mg, guaiacol 32
Day-Shin Hsu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(10), 3121-3131 (2010-02-02)
An efficient and short entry to polyfunctionalized linear triquinanes from 2-methoxyphenols is described by utilizing the following chemistry. The Diels-Alder reactions of masked o-benzoquinones, derived from 2-methoxyphenols, with cyclopentadiene afford tricyclo[5.2.2.0(2,6)]undeca-4,10-dien-8-ones. Photochemical oxa-di-pi-methane (ODPM) rearrangements and 1,3-acyl shifts of the
Anthea L Fudge et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(1), 52-59 (2011-12-02)
In this study, the suitability of mid-infrared (MIR) spectroscopy, combined with principal component analysis (PCA) and linear discriminant analysis (LDA), was evaluated as a rapid analytical technique to identify smoke tainted wines. Control (i.e., unsmoked) and smoke-affected wines (260 in