Documentos Principais
W296000
Sigma-Aldrich
Propyl isovalerate
natural (US), ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Propyl 3-methylbutanoate, Propyl 3-methylbutyrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COO(CH2)2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número FEMA:
2960
Beilstein:
1747146
Número CE:
Conselho da Europa nº:
443
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.448
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
apple; fruity; sweet
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
densidade
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
LSJMDWFAADPNAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural occurence: Apple, banana, gruyere cheese and jackfruit
Aplicação
The non-specific fruitiness of this compound makes it a good fit for many types of fruit flavors, including apple, banana, blueberry, pear, peach, grape, strawberry, pineapple and tropicals like jackfruit and durian. These same notes will also add to the fruity complex of aged cheese like Parmesan, Asiago, and Romano.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1%
Taste at 5-10ppm
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
44 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 50-50 (2014)