Documentos Principais
W800075
Sigma-Aldrich
Ácido linoleico
greener alternative
natural (US), ≥95%, FG
Sinônimo(s):
Ácido cis-9,cis-12-octadecadienoico
Selecione um tamanho
W800075-SAMPLE
R$ 376,00
100 G
R$ 781,00
1 KG
R$ 4.415,00
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W800075-SAMPLE
R$ 376,00
100 G
R$ 781,00
1 KG
R$ 4.415,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
280.45
Beilstein:
1727101
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
(Sunflower seed)
Nível de qualidade
300
400
grau
FG
Fragrance grade
Halal
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1065
Ensaio
≥95%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−5 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
fatty
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido linoleico aumenta a proliferação celular e a expressão gênica de PPARα e seus genes-alvo, como acil-CoA oxidase, em hepatócitos primários de pato [1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Questions
  1. Is it possible to synthesize linoleic acid synthetic? What I mean is, is it possible to make linoleic acid that does not come from a natural source?
    1 answer
    1. Currently, all linoleic acid products are purified from biological sources. This is the most common source for commercial linoleic acid.
      It may be possible to synthesize linoleic acid.
      To inquire into custom manufacturing capabilities, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Quotes" under the Orders section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.