Documentos Principais
W282928
Sigma-Aldrich
Orris concrete
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2829
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
Iris florentina, Iris germanica
synthetic
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
composição
iron, 15%
origem
France origin
pf
40-46 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apricot; berry; grape; honey; oily; woody; peach; raspberry; sweet; vanilla; violet
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 5 ppm in 5%
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 27-27 (1999)