Documentos Principais
W434100
Sigma-Aldrich
Heptyl heptanoate
natural (US), 98%
Sinônimo(s):
Heptanoic acid, heptyl ester, Heptyl capronate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
Número FEMA:
4341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.431
densidade
0.858 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
grassy; green; fruity
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCC)OCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-11-13-16-14(15)12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
QOIIBPAJVWFEPE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)