W280110
2-Octanol
natural, ≥97%, FG
Sinônimo(s):
sec-Caprylic alcohol, Capryl alcohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Kosher
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
pb
174-181 °C (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
0.819 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; spicy; earthy; woody
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)