Documentos Principais
683027
Sigma-Aldrich
trans-4-Fluorocinnamaldehyde
95%
Sinônimo(s):
(E)-3-(4-Fluorophenyl)-2-propenal
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.311,00
R$ 1.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.311,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7FO
Número CAS:
Peso molecular:
150.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.599
densidade
1.146 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7FO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
chave InChI
YSIYEWBILJZDQH-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.