Documentos Principais
W277315
Sigma-Aldrich
Neryl acetate
natural, 90%
Sinônimo(s):
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número FEMA:
2773
Beilstein:
1722814
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2061
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.213
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
p.e.
134 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
chave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Natural occurrence: Orange juice, lemon, grapefruit, mandarin, lime and bergmot essential oils, black currant buds, grape, nutmeg, cocoa, tea, spice and buchu oil.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
209.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Citronellol mixture of isomers, natural, ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W230915
Citronellol
Lemon oil cold-pressed, California origin, FG
Sigma-Aldrich
W262528
Lemon oil
Citral natural, ≥96%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W230316
Citral
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out