This product does not contain any chiral centers, so the optical rotation is expected to be 0°. Note that the stabilizer is synthetic alpha-Tocopherol; while alpha-Tocopherol has three chiral centers, those centers are all racemic in the synthetic version. So the contribution of the stabilizer to the optical rotation would also be zero.
W277304
Neryl acetate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Sinônimo(s):
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate
Selecione um tamanho
R$ 373,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 373,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
pode conter
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
composição
Contains IFRA and EU1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
p.e.
134 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
geraniol, nerol, citral (neral+geranial)
Organoléptico
citrus; floral; fruity; rose; soapy; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
chave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene
-
Quel est le pouvoir rotatoire de l'acetate de néryl
1 answer-