173495
Geranyl acetate
≥97%
Sinônimo(s):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.8 (vs air)
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
forma
liquid
Impurezas
1-2% neryl acetate
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
138 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
chave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter