Documentos Principais
W258504
Sigma-Aldrich
Hydroxycitronellal dimethyl acetal
≥95%, FCC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
218.33
Número FEMA:
2585
Número CE:
Conselho da Europa nº:
45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
6.011
Organoléptico:
green; floral
grau:
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
252 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; floral
cadeia de caracteres SMILES
COC(CC(C)CCCC(C)(C)O)OC
InChI
1S/C12H26O3/c1-10(9-11(14-4)15-5)7-6-8-12(2,3)13/h10-11,13H,6-9H2,1-5H3
chave InChI
QCJVKUULZGKQDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)