Documentos Principais
94565
Sigma-Aldrich
Pentyl valerate
≥97.0% (GC)
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 574,00
R$ 574,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 574,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)2CH2COO(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Beilstein:
1754427
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 574,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.417
p.e.
201-203 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-9-12-10(11)8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
FGPPDYNPZTUNIU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tripti Raghavendra et al.
BioMed research international, 2014, 353845-353845 (2014-08-06)
Pentyl valerate was synthesized biocatalytically using Candida rugosa lipase (CRL) immobilized in microemulsion based organogels (MBGs). The optimum conditions were found to be pH 7.0, temperature of 37 °C, ratio of concentration of water to surfactant (Wo) of 60, and