Documentos Principais
W244503
Sigma-Aldrich
Miristato de etila
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Tetradecanoato de etila, Éster etílico de ácido mirístico
Selecione um tamanho
W244503-SAMPLE-K
R$ 362,00
1 KG
R$ 874,00
4 KG
R$ 1.696,00
9 KG
R$ 3.123,00
20 KG
R$ 4.826,00
R$ 362,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W244503-SAMPLE-K
R$ 362,00
1 KG
R$ 874,00
4 KG
R$ 1.696,00
9 KG
R$ 3.123,00
20 KG
R$ 4.826,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)12COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
256.42
Número FEMA:
2445
Beilstein:
1776382
Número CE:
Conselho da Europa nº:
385
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.104
NACRES:
NA.21
R$ 362,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
pf
11-12 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
waxy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
A substância W244503 não tem número de registro REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), porque o único uso apoiado é o uso em produtos medicinais para uso humano ou veterinário ou em alimentos ou rações, conforme o artigo 2 do Regulamento REACH (CE) N.º 1907/2006.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Woo-kyoung Lee et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 84(3), 115-123 (2002-12-07)
An oil-in-water solvent evaporation method was used to prepare cyclosporin A (CyA)-loaded particles varying in size (nanoparticles, 'small-sized' microparticles, 'large-sized' microparticles), polymer compositions [poly(D,L-lactide-co-glycolic acid) (PLGA) 50/50, PLGA 85/15, poly(D,L-lactic acid) (PLA)] and additive fatty acid ester (ethyl myristate; EM).
E Akaho et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 70(11), 1225-1228 (1981-11-01)
Interactions of phenolic compounds 4-hexylresorcinol and 3,4-dimethylphenol with esters were studied using hexane-ester cosolvent systems by both phase solubility and partitioning methods. The data obtained by the phase solubility method were variable and could not be analyzed by any mathematical
Neonatal hair analysis as a biomarker for in utero alcohol exposure.
Julia Klein et al.
The New England journal of medicine, 347(25), 2086-2086 (2002-12-20)
V Auwärter et al.
Clinical chemistry, 47(12), 2114-2123 (2001-11-24)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs) are products of nonoxidative ethanol metabolism. After incorporation in hair, they should be suitable long-term markers of alcohol abuse. Hair samples from 19 alcoholics in a treatment program, 10 fatalities with verified excessive alcohol consumption
Jennifer Peterson et al.
The Journal of pediatrics, 152(6), 788-792 (2008-05-22)
To determine the relationship between fatty acid ethyl esters (FAEE) in meconium and neurodevelopment in infants exposed to alcohol in utero at 6.5 months, 1 year, and 2 years of age. A secondary analysis of a prospective cohort of mothers