Documentos Principais
W256706
Sigma-Aldrich
Álcool hexílico
FCC, FG
Sinônimo(s):
1-Hexanol, Álcool hexílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5OH
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Número FEMA:
2567
Beilstein:
969167
Número CE:
Conselho da Europa nº:
53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.005
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 25.6 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
559 °F
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
156-157 °C (lit.)
pf
−52 °C (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
alcohol; green; herbaceous; woody; ethereal; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Purificação, caracterização e modificação química da enzima fibrinolítica Bacillus velezensis SN-14.: Este estudo se aprofunda na bioquímica de uma enzima fibrinolítica derivada de Bacillus velezensis, detalhando como o álcool hexílico é usado em seu processo de purificação. Esta enzima contém potenciais aplicações terapêuticas para melhorar o fluxo sanguíneo e prevenir doenças relacionadas com o coágulo (Lu et al., 2021).
  • Aumentando a atividade pela imobilização mediada por CO2 supercrítico da lipase na espuma mesocelular na preparação de laurato de hexila.: Esta pesquisa demonstra o uso de álcool hexílico em reações enzimáticas facilitadas pelo CO2 supercrítico. Destaca o potencial do álcool hexílico em aplicações biotecnológicas, particularmente na imobilização enzimática para síntese industrial (Yadav & Varghese, 2020).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Nonyl alcohol ≥98%, FCC
Sigma-Aldrich
W278904
Nonyl alcohol
Hexanal ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W255718
Hexanal
Hexyl acetate natural, ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W256528
Hexyl acetate
1-Octanol ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W280003
1-Octanol
1-Bromohexane 98%
Sigma-Aldrich
B68240
1-Bromohexane
Cyclohexene analytical standard, ≥99.5% (GC)
Supelco
44028
Cyclohexene
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
Justin T Mohr et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(12), 4172-4176 (2005-06-10)
The polyhydroxyalkanes 1,6,11,16-hexadecanetetraol (1) and 2,7,12,17-octadecanetetraol (2) were synthesized utilizing the thiophene ring as a scaffold to affix the hydroxyalkyl chains by lithiation of the acidic alpha-hydrogens and subsequent desulfurization. Both compounds exhibited significant anesthetic potency, individually and in additivity
Yasumasa Dekishima et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(30), 11399-11401 (2011-06-29)
An Escherichia coli strain was engineered to synthesize 1-hexanol from glucose by extending the coenzyme A (CoA)-dependent 1-butanol synthesis reaction sequence catalyzed by exogenous enzymes. The C4-acyl-CoA intermediates were first synthesized via acetyl-CoA acetyltransferase (AtoB), 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase (Hbd), crotonase (Crt)
Mir Ali Farajzadeh et al.
Analytica chimica acta, 713, 70-78 (2011-12-28)
In the present work a new, simple, rapid and environmentally friendly dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method has been developed for extraction/preconcentration of some triazole pesticides in aqueous samples and in grape juice. The extract was analyzed with gas chromatography-flame ionization
Zhisong Lu et al.
Nanotechnology, 22(15), 155604-155604 (2011-03-11)
With advances of quantum dots (QDs) in bioimaging applications, various materials have been used to coat QDs to reduce their nanotoxicity; however, the coating could introduce new toxic sources and quench the fluorescence in bioimaging applications. In this work, ZrO₂
Carolina Aubery et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(6), 1779-1789 (2013-01-12)
Phase behavior, dynamics, and structure of W/O microemulsions of the system aqueous solution/Synperonic 13_6.5/1-hexanol/isooctane were studied, with the goal of determining their effect on Mn-Zn ferrite nanoparticle formation, kinetics and characteristics. Microemulsion structure and dynamics were studied systematically by conductivity