Documentos Principais
W203106
Sigma-Aldrich
Allyl heptanoate
≥97%, FCC, FG
Selecione um tamanho
W203106-SAMPLE-K
R$ 334,00
1 KG
R$ 431,00
9 KG
R$ 1.608,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W203106-SAMPLE-K
R$ 334,00
1 KG
R$ 431,00
9 KG
R$ 1.608,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
2031
Número CE:
Conselho da Europa nº:
369
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.097
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; waxy; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-10(11)12-9-4-2/h4H,2-3,5-9H2,1H3
chave InChI
SJWKGDGUQTWDRV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)