W243205
Ethyl decanoate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
Selecione um tamanho
R$ 373,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 373,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
6.9 (vs air)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
245 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; waxy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?