Documentos Principais
HS120191
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, green, pk of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
green POM
Características
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
embalagem
pk of 2
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120191
C × L × A
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
tamanho diâmetro
4 wells × 12-30 mm
cor
green
Descrição geral
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
Características e benefícios
  • made from POM
  • racks can be linked together for additional holding capacity
  • open sides allow for label viewing
  • flat base to hold tubes upright
  • linked racks should be supported underneath when carrying
  • available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
  • autoclavable
Informações legais
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)