Documentos Principais
W241811
Sigma-Aldrich
Ethyl acrylate
≥99.5%, stabilized
Sinônimo(s):
Acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-propenoate
Selecione um tamanho
W241811-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 442,00
10 KG
R$ 1.863,00
25 KG
R$ 3.912,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W241811-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 442,00
10 KG
R$ 1.863,00
25 KG
R$ 3.912,00
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número FEMA:
2418
Beilstein:
773866
Conselho da Europa nº:
245
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.037
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
31 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
721 °F
contém
10-30 ppm MEHQ as stabilizer (synthetic)
Lim. expl.
12.1 %
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
99 °C (lit.)
pf
−71 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
plastic
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ethyl acrylate can be used as a flavoring agent in the food industry.[1] It is one of the main volaitle components identified in organic passion fruit pulp.[2]
Aplicação
  • Refractive index adjustable intraocular lens design to achieve diopter control for improving the treatment of ametropia after cataract surgery.: This study involves the use of ethyl acrylate in developing intraocular lenses with adjustable refractive indices, which aims to improve visual outcomes in patients undergoing cataract surgery by providing customizable diopter control (Hong et al., 2024).
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 945-946 (1997)
Influence of the cultivation system in the aroma of the volatile compounds and total antioxidant activity of passion fruit
Janzantti NS, et al.
LWT--Food Science and Technology, 46(2), 511-518 (2012)
Marilene S Oliveira et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 10(10), 1546-1555 (2011-07-08)
Singlet molecular oxygen O(2)((1)Δ(g)) is a potent oxidant that can react with different biomolecules, including DNA, lipids and proteins. Many polycyclic aromatic hydrocarbons have been studied as O(2)((1)Δ(g)) chemical traps. Nevertheless, a suitable modification in the polycyclic aromatic ring must
Jiaan Shao et al.
Organic letters, 14(21), 5452-5455 (2012-10-26)
Palladium-catalyzed C-H functionalization using guanidine as the directing group was achieved under mild reaction conditions. Various guanidine derivatives were produced in moderate to good yields by using simple unactivated arenes or ethyl acrylate as the source of arylation or olefination
Nuno Miranda Coelho et al.
Tissue engineering. Part A, 17(17-18), 2245-2257 (2011-05-06)
Collagen IV (Col IV) and laminin (Lam) are the main structural components of the basement membrane where they form two overlapping polymeric networks. We studied the adsorption pattern of these proteins on five model surfaces with tailored density of -OH