W232300
Clove bud oil
natural, FCC, FG
Sinônimo(s):
Clove oil, Eugenia spp., Oil of cloves
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1257
atividade óptica
[α]20/D −1.50 to 0.0°, neat
origem
Indonesia origin
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
251 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
clove; woody; spicy
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter