Documentos
W232106
Sigma-Aldrich
Clary sage oil
Sinônimo(s):
Salvia Sclarea
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2321
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 182.60
atividade óptica
[α]20/D −10.5°, neat
origem
USA origin
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; honey; woody; minty; citrus; fruity; spicy; floral; sweet
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 20 ppm
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)