Documentos Principais
W231606
Sigma-Aldrich
Citronellyl propionate
≥95%, FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
212.33
Número FEMA:
2316
Número CE:
Conselho da Europa nº:
410
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.129
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
242 °C (lit.)
densidade
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; waxy; floral; fruity; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
chave InChI
POPNTVRHTZDEBW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)