W230840
Citronella oil, Java
Certified organic (NOP)
Sinônimo(s):
Citronella grass oil, Cymbopogon winterianus
About This Item
Produtos recomendados
grau
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]/D -9 to +18°, neat
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
lemon
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup