Documentos
W219304
Sigma-Aldrich
Isobutyl cinnamate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Methylpropyl cinnamate, 2-methylpropyl 3-phenylpropenoate
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
204.26
Número FEMA:
2193
Número CE:
Conselho da Europa nº:
327
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.734
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
pb
287 °C (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
balsamic; spicy; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
chave InChI
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
Descrição geral
Isobutyl cinnamate can be used as a food flavoring agent and fragrance ingredient.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients
Adams TB, et al
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2002)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1448-1449 (1997)
Fragrance material review on isobutyl cinnamate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S102-S105 (2007)