Z653276
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP50-HL, AC/DC input 230 V AC, volume 8 L, temp. range -50-200 °C
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
FP50-HL
Julabo 9312650
Parâmetros
-50-200 °C temp. range
0.2-0.4 bar suction rate
0.4-0.7 bar pump pressure
22-26 L/min pump flow
capacidade de resfriamento
160 W (at -40 °C)
500 W (at -20 °C)
800 W (at 0 °C)
900 W (at 20 °C)
L × C × profundidade
42 cm × 49 cm × 72 cm
bath opening W × L × depth
18 cm × 12 cm × 15 cm
capacidade
8 L
volume
8 L
8000 mL
peso
57 kg
Descrição geral
- ICC = Intelligent Cascade Control
- Optimum temperature stability with varying systems achieved by the self-tuning controller, adjustable PID control parameters
- VFD Comfort display, resolution to 0.01°C
- RS232 and RS485 interface, option: integrated Profibus
- LCD display (HL model only) for convenient user-guidance, analog/digital setpoint input. Display resolution 0.01 up to 99.99°C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)