Documentos Principais
W206318
Sigma-Aldrich
Isoamyl cinnamate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Isopentyl cinnamate, Isoamyl 3-phenyl propenoate
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
218.29
Número FEMA:
2063
Número CE:
Conselho da Europa nº:
335
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.742
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
310 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cocoa; balsamic
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
chave InChI
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
Descrição geral
Isoamyl cinnamate is mainly used as a fragrance ingredient and also as a food flavoring agent.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fragrance material review on isoamyl cinnamate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S98-S101 (2007)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)