W269808
Methyl trans-cinnamate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Sinônimo(s):
trans-Cinnamic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensaio
≥98%
contém
alpha-tocopherol as stabilizer
p.e.
260-262 °C (lit.)
pf
34-38 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam; fruity; strawberry
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
chave InChI
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?