T68802
1,2,4-Trimethoxybenzene
97%
Sinônimo(s):
Hydroxyhydroquinone trimethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
pb
247 °C (lit.)
densidade
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves