137995
1,2,3-Trimethoxybenzene
98%
Sinônimo(s):
Pyrogallol trimethyl ether
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
chunks
p.e.
241 °C (lit.)
pf
43-47 °C (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?