Documentos Principais
T62006
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
90%
Sinônimo(s):
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Fórmula linear:
CF3CH(OH)OCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.09
Beilstein:
906797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
Impurezas
≤12% water
índice de refração
n20/D 1.342 (lit.)
p.e.
104-105 °C/745 mmHg (lit.)
densidade
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
chave InChI
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde: used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)