Documentos Principais
68351
Sigma-Aldrich
Trifluoracetaldehyde monohydrate
technical, ~75% in H2O
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoro-1,1-ethanediol, Fluoral hydrate
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 2.774,00
R$ 2.774,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 2.774,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2HF3O · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
116.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.774,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical
Formulário
liquid
concentração
~75% in H2O
índice de refração
n20/D 1.340
p.e.
104-106 °C (lit.)
densidade
1.44 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
O.FC(F)(F)C=O
InChI
1S/C2HF3O.H2O/c3-2(4,5)1-6;/h1H;1H2
chave InChI
INDFRFZGABIRRW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23.0 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)