Documentos Principais
T17000
Sigma-Aldrich
Tetrahydroxy-1,4-quinone hydrate
99%
Sinônimo(s):
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone
Selecione um tamanho
5 G
R$ 766,00
R$ 766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 766,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4O6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.09 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
chave InChI
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Effector of xanthine oxidase
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)