123242
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate
97%
Sinônimo(s):
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt monohydrate, Sodium anthraquinone-2-sulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Impurezas
4.0-6.0% water (Karl Fischer)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O5S.Na.H2O/c15-13-9-3-1-2-4-10(9)14(16)12-7-8(20(17,18)19)5-6-11(12)13;;/h1-7H,(H,17,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
KHILLYASAGTPOI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt monohydrate can be used as a redox indicator to enhance the sensitivity and selectivity of the DNA biosensor.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3