C8136
Chloranilic acid
≥98%
Sinônimo(s):
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, NSC 6108, NSC 97383
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
chave InChI
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Acting as a proton donor in reactions studying dimensionality control
- Synthesis of dimethylbipyridyl complexes
- Synthesis of (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene for preparation of neutral altitudinal rotor-shaped dirhenium metallacycles
- Charge-transfer reactions with metoprolol tartrate
- Salt formation with organic bases
- Synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?