Documentos Principais
SYNV415045
Synthware vacuum trap complete
joint: ST/NS 35/20
Sinônimo(s):
Synthware V415045
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 587,00
R$ 587,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 587,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 587,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS35/20
fabricante/nome comercial
V415045
Descrição geral
For use with vacuum manifolds having 35/20 socket joints. Please order tubing adapters and ball joint clamp separately.
Accessories:
SYNV175037 Top tubing adapter
SYNV175038 Middle tubing adapter
SYNV175039 Bottom tubing adapter
Z154075 Clamp for 35/20 ball joint
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)