The head and body are included with this product, as indicated in the product image.
SYNV165045
Synthware™ vacuum trap with serrated hose connections
joint: ST/NS 45/50, body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
Sinônimo(s):
Synthware V165045
Selecione um tamanho
R$ 567,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 567,00
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS45/50
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V165045
Comprimento
250 mm , below joint
corpo D.E.
50 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Hello, I just want to make sure if the trap comes with every part : the head and the body. Thanks in advance
1 answer-