Documentos Principais
SYNV391557
Synthware vacuum trap with #15 o-ring joints
body O.D. 57 mm, body L 300 mm
Sinônimo(s):
Synthware V391557
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.191,00
R$ 1.191,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.191,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 1.191,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
V391557
corpo C
300 mm
corpo D.E.
57 mm
Descrição geral
Synthware vacuum trap is designed to be used with manifolds with #15 O-Ring joint. The seal between upper and lower parts is made with a 57mm flat O-ring flange.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)