Documentos Principais
Z126071
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 32 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 912,00
R$ 912,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 912,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 912,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8746-12
Comprimento
250 mm
D.E.
32 mm
tubo interno D.E.
14 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)