Documentos Principais
SYNV103029
Synthware vacuum trap
body O.D. 32 mm, L 200 mm , below joint
Sinônimo(s):
Synthware V103029
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 355,00
R$ 355,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 355,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 355,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V103029
Comprimento
200 mm , below joint
corpo D.E.
32 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)