Documentos Principais
Z549452
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 35 mm × 250 mm
Sinônimo(s):
bubblers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 429,00
R$ 429,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 429,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 429,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
D.E. × A
35 mm × 250 mm
entrada D.E.
19 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)